Learn More
Nitrate de thallium(I), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10521174 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521174 100 g Flacon en verre 100g
10481671 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521174 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 265591000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-45-1
Formule moléculaire NO3Tl
Poids moléculaire (g/mol) 266.38
Numéro MDL MFCD00011280
Clé InChI FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
CID PubChem 24937
Nom IUPAC nitrate de thallium(1+)
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 433.0°C
Nom chimique ou matériau Thallium(I) nitrate
Point de fusion 206.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire TlNO3
Fieser 13,86
Merck Index 15, 9414
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 266.38
Pourcentage de pureté 99.5%