Learn More
Nitrate de thallium(I), 99,99 %, (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10804351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10804351 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10804351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.80€
    55.65€ / 10g
    Économisez 22.15€
    28% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 433.0°C
Nom chimique ou matériau Thallium(I) nitrate
Point de fusion 206.0°C
CAS 10102-45-1
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 75.9 to 77.5% (Tl)
Formule moléculaire NO3Tl
Formule linéaire TlNO3
Numéro MDL MFCD00011280
Fieser 13,86
Merck Index 15,9414
Synonyme thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Clé InChI FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate de thallium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 266.38
CID PubChem 24937
Poids de la formule 266.38
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces