Learn More
Sulfate de thallium(I), 99,5 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Description
Le sulfate de thallium(I) est utilisé comme précurseur du sulfure de thallium(I) ; il présente une conductivité électrique élevée lorsqu’il est exposé à la lumière infrarouge. Il est également utilisé dans les cellules photoélectriques. Il est également mélangé au sélénium et à l’arsenic pour produire des verres à bas point de fusion.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | (decomposition) |
| Nom chimique ou matériau | Thallium(I) sulfate |
| Point de fusion | 632°C |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% min (metals basis) |
| Poids de la formule | 504.8 |
| Densité | 6.77 |