Learn More
Norme isotopique du thallium : Tl @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Tl-203), VHG™
Code produit 30003147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003147 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30003147 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS203TL50
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme isotopique du thallium : Tl @ 10 μg/mL dans 2 % de HNO3 (enrichi en Tl-203)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau total elem
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants total elem
Conditions d’expédition Température ambiante
Nom IUPAC élé. total
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 50 mL