Learn More
Étalon de thallium pour ICP, 1000μg/ml dans 2 % de HNO3, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16301266 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 mL
Unit Size:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
16301266 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16301266 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. PLTL22M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    33.76€ / 30mL
    Économisez 7.69€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Tl1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau Thallium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 10102-45-1
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
Formule moléculaire NO3Tl
Numéro MDL MFCD00011280
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate de thallium(1+)
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 266.38
CID PubChem 24937
Quantité 30 mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000 µg/mL Thallium
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, thallium nitrate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire