Learn More
Étalon d'huile organométallique de thallium, SPEX CertiPrep™
Code produit 11440319 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440319 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440319 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ORGTL82Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.79€
    78.76€ / 50g
    Économisez 16.03€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
pH10 unités SI
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium Oil Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-28-0, 8042-47-5
Certificat d’analyse Avec certificat d’analyse.
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire Tl
Numéro MDL MFCD00134063
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Tl]
Nom IUPAC thallium
Solvent or Matrix Huile de base 20
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
CID PubChem 5359464
Quantité 50 g
ChEBI CHEBI:30440
Qualité Huile / plasma
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 ug/g Thallium in Base Oil 20
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: mineral oil
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire