Learn More
Étalon de thallium pour ICP/MS, qualité Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Code produit 10405903 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10405903 125 mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10405903 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLTL22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.29€
    125.00€ / 125mL
    Économisez 32.29€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Tl1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-28-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificat d’analyse Claritas PPT Le certificat d’analyse rapporte jusqu’à 68 éléments au niveau ppt.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Formule moléculaire Tl
Numéro MDL MFCD00134063
Technique ICP-MS
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Type Étalons pour ICP/ICP-MS
SMILES [Tl]
Nom IUPAC thallium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 204.38
CID PubChem 5359464
Quantité 125 mL
ChEBI CHEBI:30440
Qualité Trace ICP/ICP-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire