Learn More
DiscoverX Thapsigargine
Code produit. 17302479
Encompass
Click to view available options
:
1 mg
Code produit. 17302479
Marque: DiscoverX 921148
Thapsigargin is an inhibitor of SERCA. Provided as 1mg of dry powder.
Thapsigargin is a naturally occurring, cell-permeable plant sesquiterpene lactone that non-competitively inhibits the sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA). Effectively increases intracellular calcium levels upon SERCA inhibition, leading to cell activation, increased histamine release from mast cells, and increased cancer cell proliferation. Acts as an anti-inflammatory and induces autophagy in-vivo. Provided as 1mg of dry powder.
Spécification
Quantité 1 mg
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.