Learn More
Théobromine, LoGiCal
Code produit 30458011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458011 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458011 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0577.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
CAS 83-67-0
Noms d’analytes ou de composants Theobromine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Nom IUPAC 3,7-diméthylpurine-2,6-dione
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 10 mg
Poids de la formule 180,0647 g/mol