Learn More
Théobromine, Mikromol™
Code produit 17973826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973826 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973826 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0577.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Théobromine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Theobromine
CAS 83-67-0
Noms d’analytes ou de composants Theobromine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H8 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Caffeine Imp. D (EP), Pentoxifylline Imp. A (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. G (EP), Theobromine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. G (EP), Caffeine Impurity D, Pentoxifylline Impurity A, Theophylline-Ethylenediamine Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2c1ncn2C
Nom IUPAC 3,7-diméthylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 500 mg
Poids de la formule 180,0647 g/mol