Learn More
Théophylline EP Impureté B (Pentoxifylline EP Impureté B), Mikromol™
Code produit 17960816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17960816 100 mg 100mg
17911846 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17960816 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0176.03
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Théophylline EP Impureté B (Pentoxifylline EP Impureté B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
CAS 1076-22-8
Noms d’analytes ou de composants 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. B (EP), Theophylline USP Related Compound B, Theophylline USP RC B, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Theophylline Related Compound B, Pentoxifylline Impurity B, Theophylline Impurity B, Theophylline-Ethylenediamine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
SMILES CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
Nom IUPAC 3-méthyl-7H-purine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 166.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 166,0491 g/mol