Learn More
Théophylline-éthylènediamine anhydre, LoGiCal
Code produit 30464000
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464000 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464000 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1050.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
CAS 317-34-0
Noms d’analytes ou de composants Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline
Formule InChI InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
Type de solution Neat
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-7H-purine-2,6-dione ; éthane-1,2-diamine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 420.43
Quantité 10 mg
Poids de la formule 420.1982 g/mol