Learn More
Théophylline-éthylènediamine anhydre, Mikromol™
Code produit 18043080
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18043080 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18043080 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1050.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Théophylline-éthylènediamine anhydre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
CAS 317-34-0
Noms d’analytes ou de composants Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire 2 C7 H8 N4 O2 . C2 H8 N2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Theophylline-Ethylenediamine, Aminophylline
Formule InChI InChI=1S/2C7H8N4O2.C2H8N2/c2*1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13;3-1-2-4/h2*3H,1-2H3,(H,8,9);1-4H2
SMILES CN1C(=O)N(C)c2nc[nH]c2C1=O.CN3C(=O)N(C)c4nc[nH]c4C3=O.NCCN
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-7H-purine-2,6-dione ;éthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 420.43
Quantité 250 mg
Poids de la formule 420.1982 g/mol