Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Click to view available options
Couleur:
Jaune clair
Marron clair
Transparent
Transparents
Quantité:
5 L
10 L
Modèle:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Gamme de températures:
–20°C à +180°C
-30°C à +80°C
-80°C à +55°C
0°C à 220°C
20°C à 250°C
40 à 170 °C
50°C à 350°C
–50deg;C à +105deg;C
Unit Size:
10L
5 pièces
5L
Description
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Specifications
Specifications
| Couleur | Marron clair |
| Gamme de températures | 20°C à 250°C |
| Type | Fluide de bain thermique |
| Type de fourniture de liquide | Bain thermique |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications de contrôle de la température et fonctionnement fiable et sûr garanti, viscosité, oxy |
| Comprend | Robinet de vidange |
| Modèle | H250S |
| Quantité | 5 L |
| Température (métrique) maximale | >400°C |
| Viscosité | 22.3 mm2/s à 20°C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction