Learn More
Thermo Scientific™ Mélangeurs et blocs thermiques
Code produit. p-6827133 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bloc
Mélangeur avec bloc
Capacité:
0,2 mL
20 microtubes de 0,2 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 microtubes de 0,5 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
20 x 2 ml (blocs), 12 x 1,5 ml (microtubes)
20 x 5 ml (bloc), 12 x 1,5 ml (microtubes)
24 microtubes de 1,5 ml
24 microtubes de 2,0 ml
Microplaques à 96 puits, barrettes de tubes de 0,2 ml
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15653027
Marque: Thermo Scientific™ 13687720
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bénéficiez d’une flexibilité grâce à ce mélangeur vertical avec régulations de la vitesse et de la température variables pour une grande variété d’applications.
Bénéficiez de contrôles de la vitesse et de la température variables avec le mélangeur thermique Thermo Scientific™, qui est livré avec un choix de blocs pour microtubes et microplaques.
  • Capacité de chauffage et de refroidissement permettant de couvrir un vaste éventail d’applications
  • Taille compacte avec fonctionnement silencieux
  • Emballages pratiques comportant un mélangeur thermique et un bloc
Caractéristiques du mélangeur
  • Temps de chauffe et de refroidissement rapides, délais courts pour atteindre une vitesse de mélange spécifiée
  • Plage de régulation de la température : De 15°C en dessous de la température ambiante jusqu’à 100°C
  • Plage de réglage de la température : +4°C à 100°C
  • Vitesse d’agitation : 250 à 1 400 tr/min
  • Stabilité thermique : ± 0,1°C
  • Mélange régulier sur l’ensemble du bloc de l’agitateur thermique
  • Excellente uniformité sur l’ensemble du bloc
  • Minuteur numérique avec alarme sonore : 1 min à 96 heures
  • Fonction d’étalonnage de la température – compense les différences dans le comportement thermique de différents tubes et échantillons
  • Choix de 5 blocs interchangeables
  • L’écran LCD indique les paramètres définis et réels concernant le temps de fonctionnement, la vitesse de mélange et la température
  • Les fonctions de chauffage / refroidissement et de mélange peuvent être exécutées indépendamment les unes des autres
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2 mm
Vitesse de rotation 250 à 1400 tr/min
Alimentation électrique 120/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 100°C
Puissance 60 W
Capacité 20 microtubes de 0,5 ml, 12 microtubes de 1,5 ml
Capacité de tube 0,5 ml, 1,5 ml
Type de produit Mélangeur avec bloc
Type de bouchon Prise US, EU et UK
Dimensions (L x l x H) 130 x 230 x 205 mm
Hauteur (impériale) 8,07 po
Hauteur (métrique) 205 mm
Longueur (impériale) 5,11 in
Longueur (métrique) 130 mm
Largeur (impériale) 9,05 in
Largeur (métrique) 230 mm
Poids à l’expédition (métrique) 4 kg
Affichage LCD
À utiliser avec (application)
  • Analyse génétique
  • Extraction d’ADN et d’ARN
  • Préparation des échantillons
  • Études biochimiques des processus et réactions enzymatiques
  • Extraction de métabolites à partir d’un matériau cellulaire
  • Incubation
  • Agitation
  • Digestion
  • Échantillons / étalons pour cartographie des peptides
Plage de durée De 1 minute à 96 heures (incrément de 1 minute)
Garantie et services 2 ans