Learn More
GA International Thermal-Transfer Cryogenic Labels for Frozen Vials and Surfaces
Code produit. 17860168
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 22,2 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 6,4 mm
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Étiquettes par rangée:
1 étiquette
2 étiquettes
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
300 pièces
3000 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
Code produit. 17860168
Marque: GA International UC122C10.3WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermal-transfer cryogenic labels that will firmly adhere to both ambient and already frozen surfaces prior to long-term storage in liquid nitrogen.
  • Ultra-resistant adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
  • Thermal-transfer printable for the best printout and barcode quality
  • Ideal for labeling ambient temperature as well as frozen surfaces without thawing first
  • No overlap or wrap-around required for proper adhesion
  • Wide temperature range resistance
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Couleur White
Finition Medium Gloss
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Quantité 300/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -321°F to +250°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Dimensions (LxW) 101,6 x 101,6 mm
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 101.6 mm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101.6 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25,4 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.