Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique
Description
- Film de vinyle coloré et imprimable pour imprimantes à transfert thermique
- Adhésif acrylique permanent
- Pour une identification générale et industrielle
- Compatible avec les modèles d’imprimante Brady BBP12 ; BBP11 ; PR200Plus ; PR300Plus ; PR600Plus ; BP1244 ; BP1344 ; BP4000 ; BP4320
- Livrées en rouleaux de 40 m en trois largeurs
- Températures d’entretien -70°C à 40°C
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Type d’adhésif | Acrylic, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Gloss |
| Format | Continuous |
| Matériau | Pressure-sensitive Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Type de produit | Label |
| Afficher plus |