Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique
Code produit. 11528694
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
63 mm
83 mm
110 mm
110 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 rouleau
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Largeur (métrique) Couleur unitSize
11528694 63 mm Bleu 1 rouleau
11508684 110 mm Blanc 1 rouleau
11508694 63 mm Vert -
11528674 110 mm Vert 1 rouleau
11528684 83 mm Vert 1 rouleau
11548674 110 mm Bleu 1 rouleau
11548694 63 mm Rouge 1 rouleau
11558674 110 mm Jaune 1 rouleau
11558684 83 mm Rouge 1 rouleau
11568674 110 mm Rouge 1 rouleau
11588684 83 mm Blanc 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit. 11528694 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 217523
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes imprimables par transfert thermique Brady™ sont composées d’un film de vinyle coloré disponible dans différentes largeurs avec un adhésif acrylique permanent.
  • Film de vinyle coloré et imprimable pour imprimantes à transfert thermique
  • Adhésif acrylique permanent
  • Pour une identification générale et industrielle
  • Compatible avec les modèles d’imprimante Brady BBP12 ; BBP11 ; PR200Plus ; PR300Plus ; PR600Plus ; BP1244 ; BP1344 ; BP4000 ; BP4320
  • Livrées en rouleaux de 40 m en trois largeurs
  • Températures d’entretien -70°C à 40°C
Spécification
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Bleu
Finition Gloss
Format Continuous
Matériau Vinyle sensible à la pression
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Barcode labelling, Component and equipment labelling, Data and telecommunications labelling, Electrical labelling, General identification, Inventory and inspection labelling, Laboratory labelling
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 1 Roll/Pack
Plage de températures (impériale) -94°F to +176°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +80°C
Épaisseur (impériale) 0.0042 in.
Épaisseur (métrique) 0.107 mm
Dimensions (LxW) 40 m x 63 mm
Longueur (impériale) 131 ft.
Longueur (métrique) 40 m
Largeur (impériale) 2.48 in.
Largeur (métrique) 63 mm
Alternate Part Number BPTC-63-439-BL