Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-430
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Brady™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique sont fabriquées en polyester transparent.
Marque:  Brady™ 030216
Code produit. 11543784
  • 298.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • En polyester BradyBondz™ haute adhérence translucide
Spécification
Spécification
Autoclavable
Séries de rubans recommandées : R4400 ; R4900 ; R6000 ; R6200
Aucun
Brillant
Polyester (B-430)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
3
THT-39-430-10
10,000/Pk.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
-94 °F à +212 °F
0,003 in
15.88 mm
0,5 in
25.4 mm
0,5 in
THT-39-430-10
Certification UL ; Homologation CSA
Acrylique, Permanent
Transparent
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
27.31 mm
-70°C
10 000 étiquettes par rouleau
Rectangle
l x H : 25.4 x 12.7 mm
-70°C à +100°C
0.076 mm
12.70 x 25.40 mm
1 in
25.40 mm
12.7 mm