Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-430
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Brady™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique sont fabriquées en polyester transparent.
254.00€ - 366.00€
Spécification
Certifications/Conformité Certification UL ; Homologation CSA
Description Séries de rubans recommandées : R4400 ; R4900 ; R6000 ; R6200
Revêtement Aucun
Couleur Transparent
Côtés imprimables Imprimable face unique
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11874145
Afficher les documents
Brady™
030188
50,8 x 25,4 mm (l x H)
255.00€
1 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11583764
Afficher les documents
Brady™
030190
l x H : 76.2 x 50.8 mm
254.00€
1 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
11563774
Afficher les documents
Brady™
030207
l x H : 76.2 mm x 191.44 m
366.00€
1 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
11543784
Afficher les documents
Brady™
030216
l x H : 25.4 x 12.7 mm
298.00€
1 rouleaux
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • En polyester BradyBondz™ haute adhérence translucide
Spécification
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA
Aucun
Imprimable face unique
Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
0,003 in
Séries de rubans recommandées : R4400 ; R4900 ; R6000 ; R6200
Transparent
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Rectangle