Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-430
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Brady™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique sont fabriquées en polyester transparent.
Marque: Brady™ 030207
Description
- Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
- En polyester BradyBondz™ haute adhérence translucide
Spécification
| Autoclavable | |
| Séries de rubans recommandées : R4400 ; R4900 ; R6000 ; R6200 | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Polyester (B-430) | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500 | |
| -70°C | |
| 1 étiquette/rouleau | |
| Rectangle | |
| l x H : 76.2 mm x 191.44 m | |
| -70°C à +100°C | |
| 0.076 mm | |
| 300 ft. | |
| 3 in | |
| 76.20 mm | |
| THT-21-430 |
| Certification UL ; Homologation CSA | |
| Acrylique, Permanent | |
| Transparent | |
| Rouler | |
| Imprimable face unique | |
| Étiquette pour imprimante à transfert thermique | |
| Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques | |
| 1 | |
| THT-21-430 | |
| 1 de chaque | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| -94 °F à +212 °F | |
| 0,003 in | |
| 76.20 mm (W) x 91.44 m (L) | |
| 91.44 m | |
| 76.2 mm | |
| 191.44 m |