Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-430
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Brady™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique sont fabriquées en polyester transparent.
Marque:  Brady™ 030190
Code produit. 11583764
  • 254.00€ / 1 rouleaux
Expédition estimée: 04-12-2026
Description
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • En polyester BradyBondz™ haute adhérence translucide
Spécification
Spécification
Autoclavable
Séries de rubans recommandées : R4400 ; R4900 ; R6000 ; R6200
Aucun
Brillant
Polyester (B-430)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
-70°C
1000 étiquettes par rouleau
Rectangle
l x H : 76.2 x 50.8 mm
-70°C à +100°C
0.076 mm
50.80 x 76.20 mm
3 in
76.20 mm
50.8 mm
Certification UL ; Homologation CSA
Acrylique, Permanent
Transparent
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
1
THT-19-430-1
1000/Pk.
76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F à +212 °F
0,003 in
53.98 mm
2 in
76.2 mm
2 in
THT-19-430-1