Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique, B-430
Utilisées pour identifier les propriétés des composants aux produits finis. Brady™ Les étiquettes imprimables par transfert thermique sont fabriquées en polyester transparent.
Marque:  Brady™ 030188
Code produit. 11874145
  • 255.00€ / 1 rouleaux
En stock
Description
  • Pour une utilisation avec imprimantes à transfert thermique
  • En polyester BradyBondz™ haute adhérence translucide
Spécification
Spécification
Autoclavable
Séries de rubans recommandées : R4400 ; R4900 ; R6000 ; R6200
Aucun
Brillant
Polyester (B-430)
Transfert thermique
Non stérile
BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
-70°C
3000 étiquettes par rouleau
Rectangle
50,8 x 25,4 mm (l x H)
-70°C à +100°C
0,076 mm
25,40 x 50,80 mm
2 in
50.80 mm
25,4 mm
Certification UL ; Homologation CSA
Acrylique, Permanent
Transparent
Rouler
Imprimable face unique
Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Suivi des biens, étiquetage par code-barres, identification de composants et d’équipements, identification générale et industrielle, plaques signalétiques
1
THT-17-430-3
3000/Bte
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F à +212 °F
0,003 in
28,58 mm
1 in
50,8 mm
1 in
THT-17-430-3