Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Code produit. 17150481
Click to view available options
Longueur (métrique):
9,53 mm
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Quantité:
10 000 étiquettes/rouleau
1500 étiquettes/rouleau
2500 étiquettes/rouleau
3000 étiquettes/rouleau
À utiliser avec (application):
Étiquette 50,0 ml de flacon / tube
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml
Étiquette flacon / tube de 1,0 à 8,0 ml
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 0,7 ml
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml, diamètre 11,18 mm
Étiquette flacon / tube de 0,5 à 8,0 ml, diamètre 9,53 mm
Étiquette flacon / tube de 1,0 à 2,0 ml
Étiquette flacon / tube de 1,5 à 2,0 ml
Conditionnement:
10000 pièces
1500 pièces
2500 pièces
3000 pièces
Code produit. 17150481
Marque: Brady™ 302990
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes pour imprimante à transfert thermique en polypropylène
Applications de laboratoire :
  • Centrifugeuse
  • Tubes PCR + Eppendorf
  • Grands tubes + coniques
  • Flacons &+Tubes
Compatibilité avec les imprimantes suivantes :
  • étiqueteuse BBP™ 11
  • étiqueteuse BBP™ 12
  • Imprimante d'étiquettes série Brady IP™
  • Imprimante d'étiquettes industrielles BradyPrinter i5100
  • Imprimante d'étiquettes industrielles BradyPrinter i7100
  • Imprimantes Core THT 76 mm
Spécification
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Revêtement None
Couleur Translucide
Finition Brillant
Format Rouleau
Matériau PP
Printable Sides Avant
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquette flacon / tube de 0,5 à 0,7 ml
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes BBP™11 ; imprimante d’étiquettes BBP™12 ; imprimante d’étiquettes Brady™ IP Series ; imprimante d'étiquettes industrielles BradyPrinter i5100 ; imprimante d’étiquettes industrielles BradyPrinter i7100 ; imprimantes Core THT 76 mm
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-301-7600-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000 étiquettes/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Plage de températures (impériale) -321°F à +248°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +120°C
Épaisseur (impériale) 0.003 in.
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Répétition verticale (métrique) 12,07 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Longueur (impériale) 0,375 in
Longueur (métrique) 9,53 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,40 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0.375 in.
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Poids (métrique) 300 g
Alternate Part Number THT-301-7600-3