Learn More
Texwipe™ 70 lingettes ThermaSeal™
Shop All Texwipe Products
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm
Unit Size:
600 pièces
Description
- Lingettes en polyester coupe à chaud pour un nettoyage tout usage dans les environnements de salles blanches critiques
- Ils offrent une grande capacité d’absorption, de faibles particules et de faibles ions
- Produit et conditionné dans une salle blanche de classe ISO 4 de pointe
- Comprend 7 bords thermoscellés pour un contrôle avancé des particules et des fibres
- Blanchi et conditionné dans un environnement de salle blanche ISO de classe 4
- Tissu 100 % polyester double maille à filament continu
- Conditionnement en salle blanche sans solvant Bag-Within-A-Bag™
- Absorption, efficacité d’essuyage et résistance à l’abrasion supérieures
- Conçu pour les applications en salle blanche de classe ISO 3-5
- Idéal pour essuyer l’intérieur des outils de traitement et des dispositifs médicaux
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 10 x 10 cm |
| Quantité d’emballage | 600 essuyeurs/Sachet (2 Sachets intérieurs de 300 essuyeurs), 10 Sachets/Carton |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction