Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs encapsulés Thermax™
Changent de couleur de manière permanente pour indiquer que la température maximale est atteinte. Les indicateurs encapsulés TMC Hallcrest™ Thermax™ fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur.
Marque: Thermographic Measurements Ltd M01ETH143D01P1
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Économiques et faciles à utiliser.
- Réponse immédiate.
- Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C [± 1 % + 1°C]).
- Vendus par unités de 50.
Spécification
ISO 9001 | |
For electronics industry, automotive, aerospace, steel, Metallurgy, plastics industry, laboratory research, instrumentation, medical services, food industry applications | |
13 mm | |
12mm | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
Irreversible Temperature Indicator | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 143°C (289°F) | |
143°C | |
143°C | |
143°C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
Single Temperature | |
13 mm |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 to 60% | |
Polyester avec adhésif acrylique, Acrylic Adhesive | |
Wax-melt Technology | |
0,51 in | |
0,47 in | |
289°F | |
289°F | |
289°F | |
Yes | |
±1°C | |
143°C ; 289°F | |
Dual °C (°F) |
Doivent être conservés au réfrigérateur