Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs encapsulés Thermax™
Code produit. 11790949
Click to view available options
Température max. (métrique):
132°C
143°C
193°C
210°C
249 °C
260°C
280°C
290°C
37 °C
42°C
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11790949
Marque: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE290D01P1
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Changent de couleur de manière permanente pour indiquer que la température maximale est atteinte. Les indicateurs encapsulés TMC Hallcrest™ Thermax™ fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur.
  • Économiques et faciles à utiliser.
  • Réponse immédiate.
  • Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
  • Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
  • Tolérances de précision (29-99°C [± 1°C] / 100-154°C [± 1,5°C] / 160-290°C [± 1 % + 1°C]).
  • Vendus par unités de 50.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Hauteur (impériale) 0.51 in.
Hauteur (métrique) 13 mm
Plage d’humidité 40 to 60%
Longueur (métrique) 12mm
Matériau Polyimide avec adhésif acrylique modifié, Acrylic Adhesive
Durée de mesure 2 to 5 seconds
Remplissage du thermomètre Wax-melt Technology
Poids (métrique) 9 g
Largeur (impériale) 0,51 in
Type de produit Irreversible Temperature Indicator
Longueur (impériale) 0,47 in
Description Thermax Encapsulated Temperature Indicator 290°C (554°F)
Température max. (impériale) 554°F
Température max. (métrique) 290°C
Température (impériale) min. 554°F
Température min. (métrique) 290°C
Plage de températures (impériale) 554°F
Plage de températures (métrique) 290°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Précision ±1°C
Subdivision Single Temperature
Affichage 290°C ; 554°F
Largeur (métrique) 13 mm
Balance Dual °C (°F)
Afficher plus Afficher moins
Doivent être conservés au réfrigérateur