Learn More
THERMISTANCE 12 13 VAO OSMOMETRE &asterisk; &asterisk; .
Ersatzmeßthermistor für alle 100µl Löser Osmometer
Marque:  Loeser 4.04.0101-1
Code produit. 11980088
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Ersatzmeßthermistor für alle Löser Osmometer mit 100µl Probevolumen.
  • Enthält den Glasthermistor mit Anschlußstecker und Präzisionswiderständen.