Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre à thermistance étanche
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +150°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Appareil de mesure robuste pouvant être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur avec une grande variété de sondes de thermistance. L’HI93510 offre des fonctions telles qu’une sélection d’unités Celsius ou Fahrenheit, une fonction de mise en attente, un affichage des relevés faible et élevé et un système de prévention des erreurs de batterie (BEPS) Hanna, qui coupe l’appareil de mesure lorsque la batterie est trop faible pour une mesure précise.
- Relevé °C/°F : les mesures peuvent être affichées en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Une simple pression sur le bouton °C/°F permet de basculer entre les deux échelles.
- Sondes de thermistance interchangeables : une large gamme de sondes de type thermistance est disponible pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, y compris les sondes, afin de mesurer les températures des surfaces, des gaz, de l’air, des liquides et des échantillons semi-solides.
- Fonction Haut / Bas : les valeurs de température maximale et minimale s’affichent en continu grâce au relevé de courant sur l’écran LCD. Pour réinitialiser les relevés haut / bas, appuyez sur le bouton “CLEAR” (EFFACER).
- Fonction HOLD (Mise en attente) : le bouton HOLD (Mise en attente) situé sur la face de l’appareil de mesure gèle l’affichage pour permettre à l’utilisateur d’enregistrer les relevés. Bien que l’affichage soit gelé, l’appareil de mesure continue de surveiller la température en interne et de mettre à jour les valeurs de mesure haute et basse.
- Touches de test d’étalonnage en option : pour les mesures toujours fiables, les thermomètres doivent être étalonnés périodiquement. En connectant simplement la clé à l’entrée de la sonde, le thermomètre à thermistance affiche une valeur ; si la mesure diffère de plus de 0,4°C (0,8°F) de la valeur de la clé, le thermomètre doit être réétalonné.
- Arrêt automatique : comprend une fonction d’arrêt automatique sélectionnable. L’appareil de mesure peut être réglé pour s’éteindre après 8 minutes, 60 minutes ou être désactivé.
- Système de prévention des erreurs de batterie (BEPS) : le système de prévention des erreurs de batterie éteint l’appareil de mesure lorsque la batterie est trop faible pour effectuer une mesure précise.
- Indicateur de batterie faible : lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10 %, un symbole d’avertissement clignote pour indiquer que la batterie est faible.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 150 x 80 x 36 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 1 mm |
| Matériau | Acier inox |
| Type de sonde | Air / liquide, acier inox |
| Poids (métrique) | 235 g |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Température min. (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +150°C |
| Précision | ±0,4°C |