Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs à azote liquide de paillasse Thermo-Flask™
Code produit. p-4530729 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
1,9 L
2 L
4,5 L
Comprend:
Avec couvercle et poignée
Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11880933
Marque: Thermo Scientific™ 2122
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maximisez la rétention du liquide réfrigéré grâce aux dewars de stockage d’azote liquide de paillasse Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ qui sont composés de récipients internes borosilicatés.
Maximisez la rétention du liquide réfrigéré grâce aux récipients à azote liquide de paillasse Thermo Scientific™ Thermo-Flask™ légers qui sont composés de récipients internes borosilicatés et qui sont parfaits pour un usage cryogénique quotidien.
Acier inoxydable :
  • Surface externe en acier inox, durable et résistante à la corrosion
  • Poignée de transport et couvercle sécurisé ventilé (références 2122, 2123, 2124)
Col large peu profond :
  • Parfait pour une utilisation en tant que piège à froid
  • Conception en forme de boîte pratique et idéale pour une utilisation sur paillasse avec de la glace pilée, de la glace carbonique / de l’alcool
  • Enveloppe extérieure en acier inox et base de protection qui assurent de nombreuses années d’utilisation sans aucun problème
  • Sans couvercle ni poignée (numéro de pièce 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Récipient de LN2 de paillasse
Capacité (métrique) 1 L
Finition externe Acier inoxydable
Modèle Paillasse
Comprend Poignée de transport, couvercle sécurisé ventilé
Hauteur (métrique) extérieure 225 mm
Diamètre (métrique) 116 mm
Diamètre (métrique) col interne 85 mm
Poids à l’expédition (impériale) 6 lb
Poids à l’expédition (métrique) 2,7 kg