Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ DENSIMETRE 1,000-1,220 SP.G
Marque:  Bel-Art™ Scienceware™ 08297-63
Code produit. 11974968
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Informations sur la commande
dimLengthMetric
Spécification
Spécification
1Each
±0.002g/cm3
Thermo Hydrometer, 1.000/1.220g/cm3 Range, ±0.002g/cm3 Accuracy, 381mm L, Lead-free Ballast and Glass, 0.002g/cm3 Divisions, Thermometer Contains Mercury-free Blue Spirit Organic Liquid Fill, Used in Industries such as Food and Beverage, Chemical, Pharmacology
1.000/1.220 g/cm3
Thermo Hydrometer
381 mm
Lead Free
Commonly used in industries such as food and beverage, chemical, pharmacology, transportation, refrigeration and more