Learn More
Amarell™ Thermo-hygromètre avec sonde et dispositif d’extérieur
Description
Universal thermo-hygrometer with outdoor probe.
- Accessory for wall mounting (screws or adhesive tape).
- Indoor/Outdoor
- Min/Max Function
- °C ↔ °F
- With Clock
- Fast responding semi-conductor probe
- Probe includes 3m cable for outdoor measurements
Spécification
Spécification
| Type | Thermo-hygromètre |
| Taux d’humidité | 20 to 90% |
| Résolution | 1% rF (rh) |
| Précision | ±5% rF (rh) |
| Plage de températures (métrique) | -50°C à +70°C |
| Précision de la température | ±1°C |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Dimensions (L x l x H) | 110 x 60 x 20 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 3 m |
| Tension | 1.5 V |
| Afficher plus |