Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques Thermo/PAL avec aiguille fixe à pointe conique 50 mm
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
Calibre d’aiguille:
23 G
Calibre 25
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Modèle:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.47C 6/boîte
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.47C boîte de 6 ; pour :
10F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.63C boîte de 6 ; pour :
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Large plage de températures, jusqu’à 150°C
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Spécialement conçues pour les échantillonneurs PAL
- 22 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
- 23 Le D.E. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,63mm
- Le D.E. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
- Précision et reproductibilité ; ± 1 % (volume distribué) (± 2 % pour les seringues 0,5 μl)
- Les pointes coniques (également connues sous le nom de pointes de style AS, pour “autosampler”, soit “échantillonneur automatique”), sont conçues pour résister aux exigences des injections multiples et améliorer la durée de vie des septa lorsqu’ils sont utilisés avec des échantillonneurs automatiques
- Le cas échéant, le piston étanche aux gaz est en PTFE
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,009 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,24 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6,5 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 25F-C/T-GT-5/0.63C |
| Afficher plus |