Learn More
HUBER Capteur de température PT100
Code produit. p-8013484
Click to view available options
Dimensions:
6 dia. x 200 mm
8 x 400 mm de diamètre
Diamètre 6 x 180 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10330601
Marque: HUBER 6138
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capteur avec câble de 1,5 m
  • Capteur : fermé, externe
  • Câble : 1,5 m
Spécification
Type Sonde
Dimensions Diamètre 6 x 180 mm
Diamètre (métrique) 6 mm