Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0.2 mL, flat cap, purple
Description
Les tubes individuels de 0,2 ml avec des bouchons “à clipser” intégrés conviennent aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml. Ils ont un volume maximum de 0,25 ml après leur fermeture. Ces tubes individuels présentent une conception à paroi fine et sont en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Les tubes individuels de 0,2 ml Thermo Scientific avec des bouchons ”à clipser“ intégrés conviennent aux blocs de thermocycleurs de 0,2 ml. Ils ont un volume maximum de 0,25 ml après leur fermeture. Ces tubes individuels présentent une conception à paroi fine et sont en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants susceptibles d’affecter les résultats expérimentaux. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs avec des bouchons plats ou bombés.
Points forts
• Convient pour des blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
• Capacité maximale des tubes de 0,25 ml après leur fermeture
•
Bouchon à clipser intégré
• Disponible avec des bouchons plats ou bombés
Applications
• PCR
• Stockage d’échantillons
Dangereux : non
>Condition de stockage : ambiante
PCR ; stockage d’échantillons
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Couleur | Violet |
| Volume (métrique) de travail | 0,2 mL |
| Volume (métrique) | 0,25 mL |
| Quantité | 1000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Matériau | Polypropylène |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Type de bouchon | Bouchons plats |
| Format | 1 000 tubes |
| Afficher plus |