Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, green
Code produit. 10113703
Click to view available options
Quantité:
250 barrettes
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 10113703
Marque: Thermo Scientific™ AB0264G
Optimisez la PCR et la qPCR avec ces barrettes de tubes de 0,2 ml, disponibles en 8 tubes par barrette en plusieurs couleurs ou 12 tubes par barrette.
Les barrettes de tubes de 0,2 ml sont compatibles avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml. Elles sont conçues pour les applications PCR et qPCR.
Plusieurs options de bouchons sont disponibles, notamment un bouchon ultra-transparent, idéal pour les dosages qPCR. Les bouchons assurent une obturation étanche fiable et sont faciles à appliquer et retirer. Les bouchons augmentent la capacité totale du tube à 0,25 ml.
Points clés
  • Compatibles avec les blocs de thermocycleurs de 0,2 ml
  • Capacité maximale des tubes de 0,25 ml après leur fermeture
  • Scellable à l’aide de barrettes de bouchons plats et bombés. Options de bouchons ultra-transparents disponibles pour les dosages qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Vert
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Volume (métrique) 0,25 mL
Quantité 250 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Vitesse de réaction Étalon
Type de bouchon Non inclus
Format 250 tubes à barrettes
Type de produit Tubes, 8 barrette