Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Code produit. 17860787 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 L
200 L
340 L
400 L
560 L
Tubing Style:
Pas de tubulure
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17860787
Marque: Thermo Scientific™ B100051I
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Revêtements de cuve à usage unique pour réduire les étapes de nettoyage communes aux réservoirs réutilisables.
Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 2D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ de 26 ml durable, un film de 5,0 ml, avec des dimensions optimisées pour les tambours Thermo Scientific™ et cuves cylindriques standard du secteur. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
  • Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
  • Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
  • Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 560 L
Matériau Polyéthylène
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Dimensions 78,7 x 124,5 cm (31 x 49 po)
Quantité 20 par boîte
À utiliser avec (équipement) SV30116
Méthode de stérilisation Irradiés
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits HyPerforma
Port Detail 0 port
Film Description ASI™ 26
Tubing Style Pas de tubulure