Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le système Thermo Scientific™ de revêtement de cuve 2D sans drain de fond est composé du film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ de 26 ml durable, un film de 5,0 ml, avec des dimensions optimisées pour les tambours Thermo Scientific™ et cuves cylindriques standard du secteur. Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
- Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans des conditions BPFa stériles
- Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables, ce qui contribue à réduire les risques de contamination croisée et la durée des cycles
- Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 560 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Dimensions | 78,7 x 124,5 cm (31 x 49 po) |
| Quantité | 20 par boîte |
| À utiliser avec (équipement) | SV30116 |
| Méthode de stérilisation | Irradiés |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | HyPerforma |
| Port Detail | 0 port |
| Afficher plus |