Learn More
Thermo Scientific™ Plaque Microarray à 384 puits
GREENER_CHOICE
Code produit. 10669973
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10669973
Marque: Thermo Scientific™ AB1055
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plaque Microarray à 384 puits conçue pour le stockage d’échantillons de faible volume.
Les plaques de stockage et d’essai Thermo Scientific sont fabriquées dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 pour garantir que chaque plaque est exempte de contamination. Les plaques sont fabriquées en polypropylène vierge de qualité médicale et sont dotées de surfaces hautement polies, ce qui les rend faiblement adhérentes et résistantes aux produits chimiques. Les parois latérales rigides et l’encombrement conforme aux normes de l’industrie rendent les plaques adaptées à l’automatisation et à la manipulation robotique, ainsi qu’aux applications à faible débit.
Points clés
• Conçu pour une récupération optimale des échantillons
• Chaque puits est spécifiquement conçu avec une bordure d’étanchéité indépendante pour empêcher la contamination croisée
• Parfaitement adapté à une utilisation avec la plus large gamme d’options de scellage
• Améliore la récupération des échantillons et diminue le volume mort
• Puits à fond conique (volume maximal de 70 ml)
• Film de scellage ultra-clair Adhésif, chauffage
• Dangereux : non
• Force centrifuge max : 5000 g
• Volume max. (joint de bouchon) : n/a
• Volume max. (joint de film) : 70 μl (AB-1055) ou 55 μl (AB-1056)
• Volume max. (joint de tapis) : 30 μl (AB-1055) ou 25 μl (AB-1056)
• Conditions de stockage : conditions ambiantes
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
Couleur Naturel
Matériau PP
Nbre de puits 384
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec la plus large gamme d'options d'étanchéité
FCR max. 5000 ×g