Learn More
Thermo Scientific™ 48-Well Semi-Skirted Plates
Code produit. 10640201
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Vert
Violet
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10640201
Marque: Thermo Scientific™ AB0648/P
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
48-well semi-skirted plate for PCR and qPCR applications.
The Thermo Scientific 48-well semi-skirted plate for PCR and qPCR applications comes in a convenient format, which allows for lower sample numbers. The semi skirt makes the plate more rigid and allots space for labeling and barcoding. Available in assorted colors, it's compatible with standard multichannel pipettes and automated liquid handling systems.The plate is sealable when used with adhesive films, foils or cap strips.
Highlights
• Convenient format for lower sample numbers
• Semi-skirt adds rigidity and allows for labeling or barcoding
• Sealable using adhesive films and foils and flat, ultra clear and domed cap strips
• 0.3 mL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Array 6 x 8
Couleur Violet
Matériau Virgin Polypropylene
Nbre de puits 48