Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor angulaire Highconic™ 6 places
Compatibles avec des tubes de 50 ml maximum
Marque: Thermo Scientific™ 76002905
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Requires : L’adaptateur conique 50 ml (75-007-556) requiert des tampons en caoutchouc (fournis avec les godets). Retirez les tampons lorsque vous utilisez des adaptateurs d’autres tailles.
Description
Adaptateurs rotor Highconic à angle fixe 6 places
Les adaptateurs conviennent aux tubes et microtubes ronds ou à fond conique.
Informations sur la commande
Les adaptateurs sont vendus individuellement ; Commander la quantité requise pour équiper le rotor.
Spécification
Microtube | |
Rotor angulaire HiGhConic™ | |
1,5 ml |