Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de séparation à 96 puits
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Conditionnement:
24 pièces
Description
- Volume du puits de 0,6 mL
- Contient des frittés en polyéthylène
- Porosité de 30-45 μm
- Convient à la centrifugation
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Nbre de puits | 96 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction