Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR 96 puits ABgene™ SuperPlate
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Transparent
Type de jupe:
Complet
Semi
Type de produit:
Bord surélevé
Code-barres:
Conditionnement:
25 pièces
Description
Plaque PCR™ Superplate 96 puits ABgene
• Polymère souple
• Thermo-résistante
• Paroi très fine et uniforme pour transfert thermique optimum
• Marquage alphanumérique moulé, coin H-1 coupé pour orientation rapide et facile
• Superplate
• Plaque semi-jupée ou jupée.
• Polymère souple
• Thermo-résistante
• Paroi très fine et uniforme pour transfert thermique optimum
• Marquage alphanumérique moulé, coin H-1 coupé pour orientation rapide et facile
• Superplate
• Plaque semi-jupée ou jupée.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Sans ADN, DNase, RNase |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Bord surélevé |
| Type de jupe | Complet |
| Matériau | Polypropylene |
| Volume (métrique) du puits | 200 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |