Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Acclaim™ PepMap™100 Nano Series™, granulométrie de 3 μm
Code produit. 13461208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) unitSize
13461208 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 13461208 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 164717
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne capillaire ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
  • Haute résolution pour l’identification des protéines, la recherche des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Capacité de charge exceptionnelle pour une sensibilité plus élevée en LC/MS
  • Conçues pour la LC-MS sans TFA. Minimisent les effets de suppression d’ions
  • Optimisées pour le couplage à un système ESI/MS et MALDI-MS
  • Reproductibilité de colonne à colonne la plus élevée
  • Simplicité d’utilisation, HPLC miniaturisée de pointe
  • Les colonnes LC nano Acclaim PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne capillaire
Diamètre (métrique) 1000μ m
Longueur (métrique) 50 mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 450 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits nanoLC
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 15%
Type de colonne Analyse des peptides
Phase Phase inverse
Type Colonne HPLC Acclaim PepMap C18 100 A nanoViper