Learn More
Thermo Scientific™ Applicateur de joint adhésif
Description
Les films adhésifs pour plaques pour PCR constituent une méthode de fermeture étanche des plaques pour les applications de PCR. Les matériaux d’étanchéité de haute intégrité confèrent une protection optimale contre l’évaporation, pour une PCR haute efficacité.
Les accessoires de scellage Thermo Scientific sont munis de l’outil Cap-IT, qui vous aide à ajouter des bouchons bombés aux barrettes de tubes et aux plaques, et à sceller plusieurs tubes en même temps. L’applicateur de joint adhésif vous aide à sceller efficacement les plaques PCR et qPCR et les plaques de stockage.
Points clés
Outil “Cap-It”
- Conçu pour faciliter l’application des bouchons bombés sur les barrettes de tubes et les plaques
- Il minimise la pression nécessaire pour sceller efficacement les bouchons
- Permet la fermeture simultanée de plusieurs tubes
- Permet d’assurer une étanchéité efficace et cohérente des plaques PCR/qPCR ou des plaques de stockage avec n’importe quel joint adhésif
Dangereux : Aucune
Condition de stockage : Conditions ambiantes
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 1 Unit |
| Type de produit | Film, joint ou applicateur |
| Plate Compatibility | Plaque à 96/384 puits |