Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC AQUASIL™ C18
Code produit. 10047314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10047314
Marque: Thermo Scientific™ 77503103030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rétention supérieure à la C18 pour les molécules polaires
  • Phase C18 à “end-capping” polaire
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Compatibles avec les phases mobiles 100 % aqueuses
Informations sur la commande
D’autres tailles de colonne sont également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 310 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 12%
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse