Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™, filtrées, à faible rétention et avec portoir à charnière, prêtes pour la PCR
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Description
Compatibles avec les pipettes Rainin™ LTS. Bénéficiez d’une précision exceptionnelle à chaque fois.
- Les pointes à filtre SoftFit L protègent la pipette de toute contamination par des aérosols
- Les pointes à faible rétention optimisent la distribution des échantillons
- Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
Spécification
| Description | 1200 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières |
| Volume (métrique) | 1200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | 1200 L |
| Longueur (impériale) | 3,42 in |
| Longueur (métrique) | 8,67 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
| Format | Portoir à charnières |
| Afficher plus |