Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des inserts de recharge
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Description
Obtenez l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Les inserts de recharge sont une option d’emballage respectueuse de l’environnement qui réduit les déchets plastiques et l’espace de stockage
- Compatible avec les portoirs vides SoftFit L
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des pointes
Spécification
Spécification
| Description | 300 L, avec filtre, Stérile, Recharge |
| Volume (métrique) | 300 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | 300 L |
| Longueur (impériale) | 2,26 in |
| Longueur (métrique) | 5,75 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
| Format | Recharge |
| Afficher plus |