Learn More
Thermo Scientific™ Système de déionisation Barnstead™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Cartouche de déionisation
Système de déionisation
Conditionnement:
1 pièce
Description
Système de déionisation
Pour les systèmes d’eau Nanopure, E-pure
Spécification
Spécification
| Porosité | 60 μm |
| Type de résine | À lits mélangés |
| À utiliser avec (application) | Système de déionisation |
| À utiliser avec (équipement) | Cartouche de déionisation Quad, E-Pure |
| Type | Cartouche de déionisation |