Learn More
Thermo Scientific™ Distributeurs à distance Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Code produit. 15132883 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Distributeur d’eau, version murale
Distributeur d’eau, version paillasse
Hauteur (impériale):
25,8 po
28,5 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15132883
Marque: Thermo Scientific™ 50136505
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez la flexibilité avec des distributeurs à distance supplémentaires
  • Format disponibles : montage sur paillasse et mural
  • Permettent de fixer jusqu’à deux distributeurs supplémentaires par système
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) GenPure xCAD Plus, GenPure xCAD Plus UV, GenPure xCAD Plus UF, GenPure xCAD Plus UV/UF, GenPure xCAD Plus UV - TOC, GenPure xCAD Plus UV / UF-TOC
Type Distributeur d’eau, version murale
Largeur (impériale) 10.2 in
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (impériale) 25,8 po
Hauteur (métrique) 655 mm
Profondeur (impériale) 21 in
Profondeur (métrique) 530 cm